Learn More
Alpha-naphtholbenzein, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483157 5 g 5g
11493157 25 g -
11403167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16125.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 145-50-6 | C27H18O2 | 374.439 g/mol
α-Naphtholbenzein is used as a pH indicator. (pH 0.0-0.8/ pH 8.2-10.0).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le α ;-naphtholbenzéine est utilisé comme indicateur de pH. (pH 0,0-0,8/pH 8,2-10,0).
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acide acétique et l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les substances réactives dans l’eau, les éléments azoïques, les éléments diazoïques, les hydrazines, les métaux, les nitrures, les peroxydes, les hydroperoxydes, les époxydes et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145-50-6
Formule moléculaire C27H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 374.439
Numéro MDL MFCD00078492
Clé InChI VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
CID PubChem 5941340
Nom IUPAC (4Z)-4-[(4-hydroxynaphtalène-1-yl)-phénylméthylidène]naphtalène-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Naphtholbenzein
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3471575
Synonyme p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetic acid and acetone. Insoluble in water.
Poids de la formule 374.44