Learn More
Alpha-naphtholbenzein, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493157 25 g -
11483157 5 g 5g
11403167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16125.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70€
    111.65€ / 25g
    Économisez 26.05€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 145-50-6 | C27H18O2 | 374.439 g/mol
α-Naphtholbenzein is used as a pH indicator. (pH 0.0-0.8/ pH 8.2-10.0).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le α ;-naphtholbenzéine est utilisé comme indicateur de pH. (pH 0,0-0,8/pH 8,2-10,0).
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acide acétique et l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les substances réactives dans l’eau, les éléments azoïques, les éléments diazoïques, les hydrazines, les métaux, les nitrures, les peroxydes, les hydroperoxydes, les époxydes et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145-50-6
Formule moléculaire C27H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 374.439
Numéro MDL MFCD00078492
Clé InChI VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
CID PubChem 5941340
Nom IUPAC (4Z)-4-[(4-hydroxynaphtalène-1-yl)-phénylméthylidène]naphtalène-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Naphtholbenzein
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3471575
Synonyme p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetic acid and acetone. Insoluble in water.
Poids de la formule 374.44
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Naphtholbenzein
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Naphtholbenzein