Learn More
Alpha-Naphthylflavone, TRC
Code produit 17939084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17939084 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17939084 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3725051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Naphthoflavone
CAS 604-59-1
Formule moléculaire C19 H12 O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H12O2/c20-17-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-19-15-9-5-4-6-13(15)10-11-16(17)19/h1-12H
SMILES O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)c4ccccc4
Nom IUPAC 2-phénylbenzo[h]chromène-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 272.3
Poids de la formule 272.0837