Learn More
Alpha,O-Diméthyl Sérotonine Chlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16N2O.ClH/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12;/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3;1H |
| Poids de la formule | 240.103 |