Learn More
Alpha-Oxo-2-furanacetic Acid, TRC
Code produit 30416210
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30416210 1 g -
30424679 10 g -
30414374 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30416210 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8700301G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1467-70-5
Formule moléculaire C6H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 140.09
Synonyme 2-Furanacetic acid, α-oxo-, 2-Furanglyoxylic acid (7CI,8CI), α-Oxo-2-furanacetic acid, 2-(2-Furyl)-2-oxoacetic acid, 2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid, 2-Furanyl(oxo)acetic acid, 2-Furylglyoxylic acid, 2-Oxo-2-(2-furanyl)acetic acid, Furoylformic acid, NSC 59069
Nom IUPAC 2-(furan-2-yl)-2-oxoacetic acid
SMILES OC(=O)C(=O)c1occc1
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Oxo-2-furanacetic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
Poids de la formule 140.011