Learn More
Alpha-(p-toluènesulfonyl)-4-fluorobenzylonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15469915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469915 250 mg 250mg
15459915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52580.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165806-95-1
Formule moléculaire C15H12FNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 289.32
Numéro MDL MFCD03787932
Clé InChI UXCQPEDHCCJBNL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme a-tosyl-4-fluorobenzyl isocyanide, 1-fluoro-4-isocyano tosyl methyl benzene, alpha-p-toluenesulfonyl-4-fluorobenzylisonitrile, a-p-toluenesulfonyl-4-fluorobenzylisonitrile, 4-fluorophenyl isocyano methyl 4-methylphenyl sulphone, alpha-4-methylphenyl sulphonyl-4-fluorobenzylisonitrile, alpha-tosyl-4-fluorobenzyl isocyanide, alpha-p-toluenesulfonyl-4-fluorobezylisonitrile, 1-4-fluorophenyl-1-tosyl methyl isocyanide
CID PubChem 10827289
Nom IUPAC 1-[(4-fluorophenyl)(isocyano)methanesulfonyl]-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-(p-Toluenesulfonyl)-4-fluorobenzylisonitrile
Quantité 250 mg
Poids de la formule 289.32
Pourcentage de pureté 97%