Learn More
Alpha-(p-Toluenesulfonyl)-4-fluorobenzylisonitrile, TRC
Code produit 30423457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30423457 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423457 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP768818100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-(p-Toluenesulfonyl)-4-fluorobenzylisonitrile
CAS 165806-95-1
Formule moléculaire C15H12FNO2S
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12FNO2S/c1-11-3-9-14(10-4-11)20(18,19)15(17-2)12-5-7-13(16)8-6-12/h3-10,15H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])c2ccc(F)cc2
Nom IUPAC 1-[(4-fluorophényl)-isocyanométhyl]sulfonyl-4-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 289.33
Poids de la formule 289.0573