Learn More
Alpha-Phényl-2-pyridineacétatamide, TRC
Code produit 30420140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30420140 250 mg 250mg
30413660 1 g -
30428543 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30420140 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP336530250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7251-52-7
Formule moléculaire C13 H12 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Synonyme 2-Pyridineacetamide, α-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide, NSC 62572, SC 16571, α-(2-Pyridyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. F (EP)
Nom IUPAC 2-phényl-2-pyridine-2-ylacétamide
SMILES NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2
Spécification
Nom chimique ou matériau a-Phenyl-2-pyridineacetamide
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H12N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-9,12H,(H2,14,16)
Poids de la formule 212.095