Learn More
Alpha-Phényl-2-pyridineacétatamide, TRC
Code produit 30428543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428543 5 g -
30420140 250 mg 250mg
30413660 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428543 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3365305G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7251-52-7
Formule moléculaire C13 H12 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Synonyme 2-Pyridineacetamide, α-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide, NSC 62572, SC 16571, α-(2-Pyridyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. F (EP)
Nom IUPAC 2-phényl-2-pyridine-2-ylacétamide
SMILES NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2
Spécification
Nom chimique ou matériau a-Phenyl-2-pyridineacetamide
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H12N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-9,12H,(H2,14,16)
Poids de la formule 212.095