Learn More
Acide alpha-(phénylméthylène)-1-naphtalèneacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid |
| CAS | 71432-05-8 |
| Formule moléculaire | C19H14O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H14O2/c20-19(21)18(13-14-7-2-1-3-8-14)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-13H,(H,20,21) |
| SMILES | O=C(C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C3)O |
| Nom IUPAC | acide 2-(naphtalén-1-yl)-3-phénylacrylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 274.31 |
| Poids de la formule | 274.1 |