Learn More
Texwipe Alpha™ Écouvillon stérile STX761 en maille polyester pour salle blanche, avec long manche
Tous les produits Texwipe ProduitsDescription
- Fabriqué en salle blanche, ce qui garantit de faibles niveaux de résidus non volatils (RNF) et d'ions, et réalisé selon des tolérances rigoureuses et constantes grâce à des processus automatisés de haute précision.
- Lot codé pour la traçabilité et le contrôle qualité. Emballé dans un sachet sans silicone ni amide.
- Tissu tricoté en polyester double couche pour une absorption accrue
- Conçu pour résister à l'accrochage et à l'abrasion, empêchant la libération de particules et de fibres.
- Excellente compatibilité chimique avec une variété de solutions
- La poignée 100 % polypropylène vierge garantit l'absence de contaminants supplémentaires tout en offrant une excellente résistance chimique.
- Lavé en salle blanche, garantissant des niveaux ultra-faibles de particules, de NVR et d'ions
- Poignées de couleur vert clair, marque déposée, avec le nom « TEXWIPE » en relief.
- Autoclave compatible avec la chaleur sèche et la vapeur
- Chaque écouvillon est emballé individuellement dans un sachet pelable.
- Chaque étui est identifié par un code de lot et comporte une date de péremption (pour le contrôle des stocks).
- Cinquante manchons sont emballés dans trois sachets pour faciliter leur introduction en zone stérile.
- Les sacs à triple emballage sont conditionnés dans une doublure de caisse formant la quatrième couche de protection du sac.
- Irradié aux rayons gamma jusqu'à un niveau d'assurance de stérilité de 10⁻⁶ et validé stérilement selon la norme AAMI Lignes directrices
- Testé pour les endotoxines, les ions et le NVR
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) | 6,39 in |
| Type de produit | Écouvillon de salle blanche |
| Type d’adhésif | Liaison thermique complète |
| Matériau de la poignée | Polypropylène |
| Type de pointe | Pâle |
| Matériau de la pointe | Maille polyester |