Learn More
Alpha-Pyridoin (>80%), TRC
Code produit 30420828
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30420828 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420828 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99725810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1141-06-6
Formule moléculaire C12 H10 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Synonyme Ketone, hydroxy-2-pyridylmethyl 2-pyridyl (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-1,2-di-2-pyridinylethanone, 2-Hydroxy-1,2-bis(pyridin-2-yl)ethanone, 2-Pyridoin, NSC 24017, α-Pyridoin
Nom IUPAC 2-hydroxy-1,2-bis(2-pyridyl)ethanone
SMILES OC(C(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Pyridoin
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H10N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8,11,15H
Poids de la formule 214.0742