Learn More
alpha-Pyrone, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31005505
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31005505 1 g
30988842 250 mg
30995883 5 g
30993824 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31005505 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1135961g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Pyrone
CAS 504-31-4
Formule moléculaire C5H4O2
Numéro MDL MFCD00006639
Quantité 1 g
SMILES O=C1C=CC=CO1
Poids moléculaire (g/mol) 96.08
Pourcentage de pureté 97%