Learn More
Invitrogen™ Kit d’alpha-synucléine [pS129] humaine ProcartaPlex™ Simplex
Code produit 17837250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17837250 96 dosages 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17837250 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX01012361901
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le kit d’alpha-synucléine [pS129] humaine ProcartaPlex mesure la protéine d’alpha-synucléine [pS129] et est conçu pour être combiné à d’autres kits Simplex afin que les utilisateurs puissent créer leur propre panel multiplex qui utilise la technologie Luminex xMAP pour la détection/quantification des protéines.
  • Le kit mesure la protéine alpha-synucléine [pS129]
  • Conçu pour être combinable avec d’autres kits Simplex.
  • Les utilisateurs peuvent créer leur propre panel multiplex qui utilise la technologie Luminex xMAP pour la détection / quantification des protéines
  • Lors de l’association de plusieurs kits Simplex (c.-à-d., lorsque vous n’utilisez pas de panneau multiplex préconfiguré), un seul kit de tampon (vendu séparément) est nécessaire pour chaque plaque de dosage, quelle que soit la taille du plex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit simplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Combinable
Cible de liaison Alpha-synucléine
Zone des microbilles Alpha-synucléine [pS129][39]
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Format Kit simplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex
Expression SNCA
Alias de gène NACP, PARK1
Identification génétique (Entrez) 6622
Symbole de gène(s) SNCA
Coefficient de variation inter-dosage < 15%
Coefficient de variation intra-dosage < 15%
Gamme de produits ProcartaPlex
Protéine Synucléine
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μl ; CCS : 50 μl
ID UniProt P37840
Contenu et stockage 1 flacon de microbilles de capture (50x)
1 flacon d’anticorps de détection biotinylé (50x)
2 flacons de mélange étalon A NHP (lyophilisé)
Conserver à 2-8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Neurobiology