Learn More
Alpha-terpinéol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387168 500 g 500g
15451077 25 g 25g
11397168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 016285.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Un alcool monoterpène d’origine naturelle
A naturally-occuring monoterpene alcohol.Alpha-terpineol is used as an antioxidant, antiseptic, antihypernociception and anti-inflammatory. It is also used as a solvent. It is an important ingredient of pine oil disinfectants. Further, it is used as a fragrance in perfumes, fat denaturant for soap production and synthetic flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Evaporation Residue 0.002%, Hydrogen sulfide (H2S) P.T. (limit about 1.5ppm, Sulfur dioxide (SO2) P.T. (limit about 2.5ppm), H2O 0.05%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-55-5
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00001557
Clé InChI WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
CID PubChem 17100
ChEBI CHEBI:22469
Nom IUPAC 2-(4-méthylcyclohex-3-ène-1-yle)propane-2-ole
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Terpineol
Point de fusion 31°C to 32°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.930 g/mL
Point d’ébullition 210°C to 219°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.483
Quantité 500 g
Merck Index 14,9171
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,propylene glycol,acetone,alcohol and ether.
Poids de la formule 154.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Terpineol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Terpineol