Learn More
alpha-Tocopheryl Succinate, TRC
Code produit 30135166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135166 5 g 5g
30135141 10 g 10g
30009583 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135166 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT5399505G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4345-03-3
Formule moléculaire C33 H54 O5
Poids moléculaire (g/mol) 530.78
Synonyme RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate, (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl hydrogen succinate, D-alpha-Tocopheryl Hydrogen Succinate, Butanedioic acid, 1-[(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-yl] ester (ACI), 6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, hydrogen succinate, (+)- (8CI), Butanedioic acid, mono[(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-yl] ester (9CI), Butanedioic acid, mono[3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl] ester, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]- (ZCI), Succinic acid, mono[2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanyl] ester, (+)- (8CI), α-Tocopherol, succinate (6CI), (+)-α-Tocopheryl succinate, Covitol 1210, CV 104, d-α-Tocopherol acid succinate, d-α-Tocopheryl acid succinate, d-α-Tocopheryl hemisuccinate, NSC 173849, Tocopherol succinate, Vitamin E acid succinate, Vitamin E d-α-tocosuccinate, Vitamin E hemisuccinate, Vitamin E succinate, α-Tocopherol acid succinate, α-Tocopherol hemisuccinate, α-Tocopheryl acid succinate, α-Tocopheryl hemisuccinate, α-Tocopheryl succinate, α-TOS, α-Vitamin E succinate
Nom IUPAC 4-oxo-4-[[(2R)-2,5,7,8-tétraméthyle-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydrochromène-6-yl]oxy]acide butanoïque
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(=O)O)c(C)c(C)c2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
Poids de la formule 530.3971