Learn More
Chlorure d’alpha-toluènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449372 5 g 5g
11459372 25 g 25g
11469372 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449372 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10124.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1939-99-7 | C7H7ClO2S | 190.641 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1939-99-7
Formule moléculaire C7H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.641
Numéro MDL MFCD00007455
Clé InChI OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-toluenesulfonyl chloride, benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, benzylsulfochloride, .alpha.-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonyl chloride, phenyl, alpha-toluenesulfonylchloride, phenylmethylsulfonyl chloride, phenylmethanesulphonyl chloride, phenyl-methanesulfonyl chloride
CID PubChem 74740
Nom IUPAC Chlorure de phénylméthanesulfonyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Toluenesulfonyl chloride
Point de fusion 89°C to 94°C
Point d’ébullition 120°C (10 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3096
Beilstein 972806
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 190.65
Pourcentage de pureté 99%