Learn More
Chlorure d'alpha-toluènesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alpha-Toluenesulfonyl Chloride |
| CAS | 1939-99-7 |
| Formule moléculaire | C7H7ClO2S |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Benzylsulfonyl Chloride, NSC 41894, Phenylmethanesulfonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7ClO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| SMILES | ClS(CC1=CC=CC=C1)(=O)=O |
| Nom IUPAC | Chlorure de phénylméthanesulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.65 |
| Poids de la formule | 189.99 |