Learn More
Fluorure d’alpha-toluènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479667
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479667 5 g 5g
11469667 1 g -
11489667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22146.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 329-98-6 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
α-Toluenesulfonyl fluoride (PMSF) is used in the preparation of cell lysates to inhibit protein digestion. It is a widely used fatty acid amid hydrolase (FAAH) inhibitor for pretreatment of brain membrane preparations when testing CB1 receptor activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure de α-toluènesulfonyle (PMSF) est utilisé dans la préparation de lysats cellulaires pour inhiber la digestion protéique. C’est un inhibiteur d’acide gras amide-hydrolase (FAAH) largement utilisé pour le prétraitement des préparations des membranes cérébrales lors du test de l’activité des récepteurs CB1.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le benzène, l’éthanol anhydre, le méthanol, le 2-propane. Hydrolyses dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des amines, des bases, de l’eau / de l’humidité. Stocker à 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329-98-6
Formule moléculaire C7H7FO2S
Poids moléculaire (g/mol) 174.189
Numéro MDL MFCD00007424
Clé InChI YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
CID PubChem 4784
ChEBI CHEBI:8102
Nom IUPAC fluorure de phénylméthanesulfonyl
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Toluenesulfonyl fluoride
Point de fusion 92°C to 94°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2088311
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ether,benzene,anhydrous ethanol,methanol,2- propane. Hydrolyses in water.
Poids de la formule 174.19
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Toluenesulfonyl fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanesulfonyl fluoride