Learn More
Alpha1,Alpha1,5-Triméthyl-1,3-benzènediacétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha1,alpha1,5-Trimethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 120512-37-0 |
| Formule moléculaire | C13H14N2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | alpha,alpha,5-Trimethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H14N2/c1-10-6-11(4-5-14)8-12(7-10)13(2,3)9-15/h6-8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(CC#N)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| Nom IUPAC | 2-[3-(cyanométhyl)-5-méthylphényl]-2-méthylpropaninnitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.26 |
| Poids de la formule | 198.1157 |