Learn More
Alphacel hydrolysé, MP Biomedicals™
Code produit 11471392 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 lb.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11471392 5 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11471392 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0290045405
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Alphacel hydrolysé, poudre blanche
  • Alphacel est un polysaccharide composé de longues chaînes deβ (1,4) unités de D-glucose liées.
  • La cellulose est utilisée dans une vaste gamme d'applications nécessitant une structure de base.
  • Il est utilisé dans la préparation de supports structuraux chromatographiques, dans les gels pour des procédés tels que l'électrophorèse et les séparations ioniques, et comme substrat pour identifier et étudier les systèmes cellulosiques.
Identifiants chimiques
CAS 9004-34-6
Formule moléculaire C14H26O11
Poids moléculaire (g/mol) 370.35
Numéro MDL MFCD00081512
Clé InChI PTHCMJGKKRQCBF-UHFFFAOYNA-N
Spécification
Couleur Blanc
pH 5,5 à 7,0
Forme physique Poudre
Quantité 5 lb.