Learn More
Alphacel non nutritif en vrac, MP Biomedicals
Code produit 11451392 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 lb.
100 lb.
Conditionnement:
100lb
5lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451392 100 lb. 100lb
11431392 5 lb. 5lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451392 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0290045380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00€
    976.50€ / 100lb
    Économisez 53.50€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Composé de cellulose finement broyée pour ajout à l’alimentation animale pour une fourniture en vrac avec une valeur nutritive minimale
Identifiants chimiques
CAS 9004-34-6
Spécification
Nom chimique ou matériau Alphacel Non-Nutritive Bulk
Quantité 100 lb.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Alphacel
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Alphacel