Learn More
(alphaR)-alpha-[(méthylamino)méthyl]-3-(phénylméthoxy)-benzèneméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (alphaR)-alpha-[(Methylamino)methyl]-3-(phenylmethoxy)-benzenemethanol |
| CAS | 915278-81-8 |
| Formule moléculaire | C16H19NO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | (αr)-α-[(Methylamino)Methyl]-3-(Phenylmethoxy)-Benzenemethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H19NO2/c1-17-11-16(18)14-8-5-9-15(10-14)19-12-13-6-3-2-4-7-13/h2-10,16-18H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1 |
| SMILES | CNC[C@H](O)C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1 |
| Nom IUPAC | (1R)-2-(méthylamino)-1-(3-phénylméthoxyphényl)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 257.33 |
| Poids de la formule | 257.1416 |