Learn More
(AlphaR,BetaR)-Bêta-(2,4-difluorophényl)-Bêta-hydroxy-Alpha-méthyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanoïque Acide-d3, TRC
Code produit 30388412
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30388412 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30388412 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44583210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (alphaR,betaR)-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanoic Acid-d3
CAS 1329610-75-4
Formule moléculaire C13H10D3F2N3O3
Quantité 10 mg
Synonyme [R-(R*,R*)]-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanoic Acid-d3
Formule InChI InChI=1S/C13H13F2N3O3/c1-8(12(19)20)13(21,5-18-7-16-6-17-18)10-3-2-9(14)4-11(10)15/h2-4,6-8,21H,5H2,1H3,(H,19,20)/t8-,13+/m0/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])[C@@H](C(=O)O)[C@](O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
Nom IUPAC (2R,3R)-3-(2,4-difluorophényl)-3-hydroxy-4-(1,2,4-triazol-1-yl)-2-(trideutérométhyl)acide butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 300.28
Poids de la formule 300.1113
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.