Learn More
(AlphaS)-Acide alpha-éthyl-2,5-dihydro-2-oxo-4-propyl-1H-pyrrole-1-acétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (alphaS)-alpha-Ethyl-2,5-dihydro-2-oxo-4-propyl-1H-pyrrole-1-acetic Acid |
| CAS | 2170761-55-2 |
| Formule moléculaire | C11H17NO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Brivaracetam Impurity 29 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H17NO3/c1-3-5-8-6-10(13)12(7-8)9(4-2)11(14)15/h6,9H,3-5,7H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC1=CC(=O)N(C1)[C@@H](CC)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2S)-2-(5-oxo-3-propyl-2H-pyrrol-1-yl)butanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.26 |
| Poids de la formule | 211.1208 |