Learn More
Texwipe™ Lingettes en polyester AlphaSorb™ HC
Code produit 15608665 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
46 x 46 cm (18 x 18 in)
Conditionnement:
100 pièces
600 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
15608665 12 x 12 in 600 pièces
15772396 46 x 46 cm (18 x 18 in) 100 pièces
15624536 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15608665 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX2412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1081.91€
    838.87€ / 600 pièces
    Économisez 243.04€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications de classe ISO 5 et 6 (classe 100 et 1000)
  • Grande lingette à deux plis 100 % en polyester à filaments continus en mode interlock double maille
  • Pour l’application de solutions de nettoyage à des équipements pharmaceutiques et biopharmaceutiques
  • Glisse en douceur sur les surfaces et ne s’accroche pas
  • Très absorbant, avec de peu de particules et de matières extractibles
Informations sur la commande
Poids de base : 220 g/m2
Spécification
Type de produit Lingette haute capacité
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Matériau Polyester
Absorbance Hautement absorbant
Autoclavable Autoclavable
Poids de base 214
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Pour l'application de solutions de nettoyage sur les équipements pharmaceutiques et biopharmaceutiques.
Épaisseur 2 plis