Description
- Grande lingette à deux plis 100 % en polyester à filaments continus en mode interlock double maille
- Pour l’application de solutions de nettoyage à des équipements pharmaceutiques et biopharmaceutiques
- Glisse en douceur sur les surfaces et ne s’accroche pas
- Très absorbant, avec de peu de particules et de matières extractibles
Informations sur la commande
Poids de base : 220 g/m2
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingette haute capacité |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22,9 cm x 22,9 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 22,9 cm |
| Matériau | Polyester |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids de base | 214 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Dimensions (L x l) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| Afficher plus |