Learn More
Ansell Gants de protection chimique en PVC à usage intensif certifiés AlphaTec™ 04-005 - Manchette étendue
Code produit 16659063 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16659063 10 12 paires
16649063 9 12 paires
16669063 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16659063 Fournisseur Ansell Code fournisseur 04005100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une formulation de mélange de nitrile et de PVC spécialisée offre durabilité, flexibilité et protection. Les gants sont EN ISO 374:2016 Type A certifié pour protéger contre une variété de produits chimiques.
  • Le mélange de nitrile et de PVC offre  une protection chimique contre 6 substances chimiques certifiées (JKLMPT) sur 18 normes EN ISO 374:2016
  • 5 produits chimiques supplémentaires (AFNOS) ont atteint un niveau de perméation 2 ou plus dans un laboratoire agréé
  • La conception spéciale en mousse offre une résistance à l’huile et améliore les capacités de préhension dans les environnements humides ou huileux
  • La conception sans couture en coton de calibre  13 augmente le confort et la protection
  • Conforme aux réglementations alimentaires de la FDA et de l' UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Applications Industriel
Couleur Bleu
Latex Free Non
Matériau Mélange nitrile / PVC
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 10
Norme EN388 4131A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLMPT
EN ISO 374-5 Oui
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton
Résistant à Pétrole et produits chimiques divers
Séries 04-005
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 380 mm