Learn More
Ansell Ensemble pantalon ALPHATEC™ 2000 STANDARD
Code produit 16874790 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
Conditionnement:
80 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16874790 Très grand 80 pièces
16347686 Standard 80 pièces
16357686 Moyen 80 pièces
16367686 Grand 80 pièces
16884790 2XL 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16874790 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH20B0030105
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Confortable à porter avec un tissu perméable à la vapeur d’eau (respirant) pour réduire le risque de stress thermique.
  • Barrière de protection éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les risques biologiques liés aux particules et aux liquides
  • Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
  • Fa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Très grand
Sexe Unisexe
Type de produit Pantalon résistant aux produits chimiques
Matériau Stratifié de polyéthylène non tissé microporeux
Couleur Blanc
Type de couture Lié
Certifications / conformité (Europe) Protection partielle du corps uniquement, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013
Modèle W20B301
À utiliser avec (application) Nettoyage et préparation des salles blanches, assistance et entretien des lignes de production, entretien des usines et des machines, services vétérinaires