Learn More
Ansell AlphaTec™ Tablier 3000 avec manchons soudés et scotchés par ultrasons - Modèle 214
Shop All Ansell ProductsDescription
- Barrière chimique multi-couches : Protège contre de nombreux produits chimiques
- Couleur jaune vif très visible : Renforce la sécurité au travail
- Joints soudés et scotchés : Offre une barrière solide contre les liquides et les particules
Specifications
Specifications
| Type | Tablier de protection |
| Dimensions | Grand |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de bouchon | Scratch |
| Stérilité | Non stérile |
| Structure | Tablier à manches avec fermeture arrière à crochets, poignets élastiques et coutures soudées et rubanées. |
| Sans latex | Oui |
| Nbre de poches | Néant |
| Show More |