Learn More
Ansell AlphaTec™ Combinaison de protection chimique 3000 soudée et scotchée par ultrasons, modèle 122
Code produit 18894518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
18894518 XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18894518 Fournisseur Ansell Code fournisseur YE30T0012205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.00€
    644.14€ / 20 pièces
    Économisez 317.86€
    33% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La combinaison de protection présente une barrière chimique durable, confortable et multicouche, et offre une protection de type 3/4/5/6.
  • Protection spécialisée : Fabriqué en stratifié non tissé multicouche durable pour aider à protéger contre divers produits chimiques inorganiques et les dangers* biologiques, tout en assurant un confort léger.
  • Fonctionnalités améliorées : Systèmes à double fermeture éclair et double poignet renforcent les capacités de protection. Comprend également une capuche en deux parties ainsi qu’une taille, des manches et des poignets élastiques.
  • Meilleure visibilité : Un extérieur jaune à haute visibilité garantit une meilleure sécurité au port et au travail
  • Capacités antistatiques assurées : testées selon les normes antistatiques EN 1149-5.
  • *Protection CE catégorie III Type 3/4/5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Hood Type Fixés
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions XL
Type de produit Combinaison