Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants de protection chimique moyenne 38001PP avec manchette à manchette longue
Code produit 18546574 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
18546574 8 1 paire
18566574 7 1 paire
18556574 9 1 paire
18586574 10 1 paire
18576574 11 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 18546574 Fournisseur Ansell Code fournisseur 38001PP080
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
AlphaTec™ Les gants 38001PP de résistance aux produits chimiques à usage moyen avec manchette à gant sont fabriqués en butyle à base d'eau et possèdent une adhérence en diamant surélevée pour des applications industrielles précises.
  • Haute flexibilité et toucher exceptionnel par rapport au butyle standard
  • Motif en losanges en relief pour une meilleure adhérence
  • Haute performance contre les produits chimiques très agressifs, notamment les solvants, les aldéhydes, les cétones, les esters et les acides minéraux concentrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industriel
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Butyle
Type de produit Gants en butyle
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 14 mil
Épaisseur (métrique) 0.35 mm
Type de manchette de gant Manchette
Longueur (impériale) 14 in