Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants de protection chimique moyenne 38001PP avec manchette à manchette longue
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Haute flexibilité et toucher exceptionnel par rapport au butyle standard
- Motif en losanges en relief pour une meilleure adhérence
- Haute performance contre les produits chimiques très agressifs, notamment les solvants, les aldéhydes, les cétones, les esters et les acides minéraux concentrés
Spécification
Spécification
| Applications | Industriel |
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Butyle |
| Type de produit | Gants en butyle |
| Dimensions | 7 |
| Épaisseur (impériale) | 14 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0.35 mm |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Longueur (impériale) | 14 in |