Learn More
Ansell AlphaTec™ Combinaison soudée par ultrasons et scotchée 4000
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Protection spécialisée : AlphaTec™ Combinaison de protection chimique robuste, modèle 130, soudée par ultrasons et scellée avec du ruban adhésif. Testée contre la perméation, elle résiste à plus de 200 produits chimiques dangereux, y compris des agents de guerre chimique.
- Force accrue : Cette combinaison de protection intégrale est dotée de coutures étanches et soudées pour offrir aux utilisateurs une résistance accrue et une protection chimique optimale.
- Visibilité accrue : Conçu en matériau orange, il assure une meilleure visibilité, ce qui peut réduire les risques d'accidents du travail.
- Amélioration de la praticité : Il est également doté d'une jugulaire et d'une boucle pour le pouce, compatibles avec une gamme de respirateurs et de produits de protection des mains.
- Ajustement optimisé : Sa capuche, sa taille, ses poignets et ses chevilles élastiqués en deux parties simplifient l'enfilage et le retrait.
- Capacités antistatiques certifiées : De plus, cette combinaison antistatique est conforme à la norme EN 1149-5.
- Protection CE de catégorie III type 3/4/5
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Hood Type | Fixés |
| Matériau | Tissu laminé barrière à plusieurs couches |
| Dimensions | XL |
| Type de cheville | Elastiqué |
| Type de bouchon | Cierre de cremallera única |
| Type de collier | hotte en 3 parties |
| Type de manchette | Elastiqué |
| Résistance | Produits chimiques |
| Type de couture | Soudés et collés par ultrasons |