Learn More
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002
Code produit 30243940 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30243940 7 1 paire
30243944 8 1 paire
30243945 9 1 paire
30243941 10 1 paire
30243942 11 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30243940 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 53002070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.78€
    29.87€ / 1 paires
    Économisez 16.91€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une technologie hybride révolutionnaire qui représente une avancée majeure en matière de performances chimiques.
  • Technologie unique de polymères de caoutchouc et de laminés plastiques offrant une protection chimique maximale contre un très large éventail de types de produits chimiques.
  • Un procédé de fabrication unique permet au gant d'épouser parfaitement la forme de la peau.
  • Motif en losanges en relief sur la paume pour une meilleure adhérence.
  • Système unique d'enfilage et de retrait pour une utilisation simplifiée.
  • Antistatique selon la norme EN 1149-3.
  • Sans caoutchouc naturel ni silicone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated Non
Description AlphaTec 53-002, le gant révolutionnaire qui redéfinit la protection chimique. Notre conception innovante associe un revêtement polymère en caoutchouc de pointe à une technologie de laminage plastique de dernière génération, établissant une nouvelle référence en matière de performance de perméation chimique tout en offrant confort et toucher agréables.
Applications Laboratoire
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Type de produit Gants en néoprène
Dimensions 7
Épaisseur (impériale) 17 mil
Épaisseur (métrique) 0.43 mm
Norme EN388 EN 388:2016 +A1:2018
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ABCEFGHIJKKMNOPST
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Relief en forme de diamants
Doublure Non revêtus
Modèle 53-002
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 350 mm