Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants isolateurs en néoprène 55-302
Code produit 16626553 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
Conditionnement:
1 paire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16626553 10 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 16626553 Fournisseur Ansell Code fournisseur 55302100
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les gants en néoprène RABS et Isolator offrent une protection physique et une résistance chimique contre la plupart des acides, alcools, huiles, lubrifiants et hydrocarbures.
  • L’épaisseur du milieu (20 mil / 0,51 mm) augmente la dextérité, ce qui améliore la capacité de manipuler des objets
  • Non revêtu pour un nettoyage efficace
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Couleur Noir
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polymère de néoprène
Type de produit Gants isolants
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 20 mil
Épaisseur (métrique) 0.51 mm
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle 55302100
Taille du port (impériale) 8 in
Taille du port (métrique) 20.3 cm
Longueur (impériale) 32 in
Longueur (métrique) 81.3 cm