Description
- Protection spécialisée : Le AlphaTec™ Le tablier bleu en PVC 56-100 est conçu en tissu PVC souple de 18 mil découpé à l'emporte-pièce, offrant une protection contre les projections chimiques ainsi qu'une résistance aux huiles, aux graisses, aux perforations et à l'abrasion.
- Ajustement optimisé : Ceci AlphaTec™ Le tablier de sécurité est également doté d'œillets étanches et de liens de 122 cm (48 in), permettant à l'utilisateur de trouver l'ajustement le plus adapté et le plus confortable, sans risque de déchirure.
- Durabilité améliorée : La fabrication en vinyle de ce tablier de protection le rend également très résistant, offrant une protection personnelle robuste sur de longues périodes.
- Tissu PVC découpé de 18 mil : Protection contre les acides, les bases, les perforations et l'abrasion
- Œillets étanches avec attaches réglables de 122 cm : ajustement facile et sans risque d’arrachement.
- Construction en vinyle : Pour une protection personnelle à la fois flexible et durable
Spécification
Spécification
| Type | Tablier |
| Dimensions | Universel |
| Matériau | PVC |
| Couleur | Verde agua |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de bouchon | Lazos integrales |
| Stérilité | Non stérile |
| Structure | Construcción de vinilo I Ojales sellados con bridas ajustables de 48 in |
| Finition | Lisser |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |