Learn More
Beskrivning
- Manchette en nitrile fine et à double épaisseur avec doublure sans coutures en nylon jauge 15
- Légers et confortables
- Retiennent un minimum de chaleur et limitent la transpiration
- Imperméables
- La forme de la manchett
Specifikationer
Specifikationer
| Matériau arrière | Nitrile |
| Matériau de la manchette | Nitrile |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Gris |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants pour immersion |
| Dimensions | 10 |
| Couleur de manchette de gant | Vert |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?