Description
- Manchette en nitrile fine et à double épaisseur avec doublure sans coutures en nylon jauge 15
- Légers et confortables
- Retiennent un minimum de chaleur et limitent la transpiration
- Imperméables
- La forme de la manchett
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Nitrile |
| Matériau de la manchette | Nitrile |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Gris |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants pour immersion |
| Dimensions | 10 |
| Couleur de manchette de gant | Vert |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Afficher plus |
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?