Learn More
Beschreibung
- AnsellGrip Technologie pour une adhérence améliorée en conditions humides et huileuses.
- Conçu pour protéger à des températures allant de -40 à +250 °C/482 °F.
- La doublure en acrylique garde les mains au chaud par temps froid et les protège lors du contact avec des applications chauffantes.
- Barrière chimique en nitrile offrant une protection contre une large gamme de produits chimiques.
Spezifikation
Spezifikation
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
| Certifications/Conformité | ANSI ABR 5, ANSI Coupe A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020 , EN 511:2006, Contact alimentaire |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Acrylique, Nitrile |
| Type de produit | Gants résistants aux produits chimiques |
| Dimensions | 9 |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Grip Design | Ansell Technologie Grip |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?