Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504
Code produit 31980724 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 paire
10 paires
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Taille du port (métrique) unitSize
31980724 11 203 mm 10 paires
15586224 11 203 mm 1 paire
31980713 9.5 203 mm 10 paires
15596224 9.5 203 mm 1 paire
31980748 11 250 mm 10 paires
15526234 11 250 mm 1 paire
31980719 9.5 250 mm 10 paires
15536234 9.5 250 mm 1 paire
31980725 11 300 mm 10 paires
15566234 11 300 mm 1 paire
15576234 9.5 300 mm 1 paire
31980756 9.5 300 mm 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 31980724 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 85500110
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Matériau de haute qualité, conforme à la norme FDA CFR 21. Les gants pour boîtes isolantes Ansell™ AlphaTec™ sont conçus pour un confort et une protection accrus dans les zones critiques.
  • Applications idéales : électronique, produits pharmaceutiques
  • Conçus pour les stérilisations répétées à l’autoclave (jusqu’à 50 stérilisations), réduisant ainsi le nombre de changements de gants requis
  • Confortables et souples, avec une grande sensibilité
  • Résistants aux solutions de peroxyde d’hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants
  • Résistent au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
  • Résistent à des températures allant jusqu’à 130°C pour les stérilisations répétées
  • Sans halogène : conviennent à l’élimination par incinération
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Noir
    Hand Ambidextres
    Latex Free Oui
    Matériau EPDM
    Type de produit Gants isolants / RABS
    Dimensions 11
    Temperature (Metric) Max 130°C
    Épaisseur (impériale) 0,016 in
    Épaisseur (métrique) 0,4 mm
    À utiliser avec (application) Pharmaceutique, électronique
    Grip Design Lisse
    Type d’emballage Carton
    Taille du port (métrique) 203 mm
    Résistant à Solutions de peroxyde d’hydrogène et produits chimiques désinfectants courants
    Séries 85-500
    Longueur (métrique) 800 mm