Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505
Code produit 15506234 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 paire
10 paires
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Taille du port (métrique) unitSize
15506234 11 203 mm 1 paire
31980715 11 203 mm 10 paires
31980730 9.5 203 mm 10 paires
15516234 9.5 203 mm 1 paire
31980714 11 250 mm 10 paires
15546234 11 250 mm 1 paire
31980718 9.5 250 mm 10 paires
15556234 9.5 250 mm 1 paire
31980728 11 300 mm 10 paires
15586234 11 300 mm 1 paire
31980716 9.5 300 mm 10 paires
15596234 9.5 300 mm 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15506234 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 85501110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.50€
    1039.99€ / 1 paires
    Économisez 545.51€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Matériau de haute qualité, conforme à la norme FDA CFR 21. Les gants pour boîtes isolantes Ansell™ AlphaTec™ sont parfaits pour un confort et une protection accrus dans les zones critiques.
Gants lourds en caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène) pour boîtes à gants isolantes fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure approuvés par la FDA, qui réduisent le nombre de changements de gants requis.
  • Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\4111
  • Applications idéales : électronique, produits pharmaceutiques
  • Conçus pour les stérilisations répétées à l’autoclave (jusqu’à 50 stérilisations), réduisant ainsi le nombre de changements de gants requis
  • Confortables et souples, avec une grande sensibilité
  • Résistants aux solutions de peroxyde d’hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants
  • Résistent au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
  • Résistent à des températures allant jusqu’à 130°C pour les stérilisations répétées
  • Sans halogène : conviennent à l’élimination par incinération
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau EPDM
Type de produit Gants isolants / RABS
Dimensions 11
Temperature (Metric) Max 130°C
Épaisseur (impériale) 0,024 in
Épaisseur (métrique) 0,6 mm
À utiliser avec (application) Pharmaceutique, électronique
Grip Design Lisse
Type d’emballage Carton
Taille du port (métrique) 203 mm
Résistant à Solutions de peroxyde d’hydrogène et produits chimiques désinfectants courants
Séries 85-501
Longueur (métrique) 800 mm