Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants de protection 87-029
Code produit 30286223 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
120 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30286223 8 12 paires
30286206 7 12 paires
30286208 9 12 paires
30286203 10 12 paires
18835584 11 120 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30286223 Fournisseur Ansell Code fournisseur 87198080
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants en caoutchouc naturel au design anatomique, avec des doigts courbés et une doublure en nylon sans couture.
  • Le latex naturel offre un haut degré de résistance à la traction
  • Doublure en coton floc pour un confort optimal
  • Bonne protection chimique et mécanique
  • Cire spéciale traitée pour la répulsion à l’eau
  • Excellente dextérité et tactilité
  • Conforme aux exigences de sécurité alimentaire de la FDA et de l’UE (y compris 21 CFR 177.2600)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industriel
Couleur Jaune citron
Finger Thickness (English) 15,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.4 mm
Latex Free Oui
Matériau Latex, caoutchouc naturel
Palm Thickness (English) 15,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Type de produit Gants de protection chimique
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 15,7 mil
Épaisseur (métrique) 0.4 mm