Learn More
Ansell Gants en latex extra-lourds AlphaTec™ 87-118 avec revêtement floqué
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Haute résistance aux produits chimiques à base d’eau
- Manchette à bord roulé pour un enfilage /un retrait facile
- Longueur de manchette étendue pour une résistance à l’abrasion / aux déchirures
- Motif de préhension en diamant
- Adapté pour de nombreuses applications industrielles.
- Doublure 100 % coton
- AQL 0,65
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex |
| Dimensions | 9,5 |
| Épaisseur (impériale) | 31 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,8 mm |
| Norme EN388 | 3121A |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AKL |
| Show More |