Learn More
Ansell Gants en latex extra-lourds AlphaTec™ 87-118 avec revêtement floqué
Code produit 15990137 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
10,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15990137 7,5 12 paires
15980137 6,5 12 paires
15900147 8,5 12 paires
15910147 9,5 12 paires
15920147 10,5 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15990137 Fournisseur Ansell Code fournisseur 87118075BP
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants en latex sont flexibles et offrent une résistance aux produits chimiques à base d’eau. La longueur des manchettes empêche les gouttelettes de se déplacer au-delà du gant et sur la peau.
  • Haute résistance aux produits chimiques à base d’eau
  • Manchette à bord roulé pour un enfilage /un retrait facile
  • Longueur de manchette étendue pour une résistance à l’abrasion / aux déchirures
  • Motif de préhension en diamant
  • Adapté pour de nombreuses applications industrielles.
  • Doublure 100 % coton
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Couleur Noir
Latex Free Non
Matériau Latex
Dimensions 7,5
Épaisseur (impériale) 31 mil
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
Norme EN388 3121A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES AKL
EN ISO 374-5 Oui
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant À bord roulé
Matériau de revêtement 100% Cotton
Doublure Doublés
Résistant à Produits chimiques à base d’eau
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 320 mm