Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants de protection 88-394
Code produit 30286200 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
11
Conditionnement:
12 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30286200 7 12 paires
30286220 8 12 paires
30286221 9 12 paires
30286227 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30286200 Fournisseur Ansell Code fournisseur 88394070BP
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants en caoutchouc naturel de moyenne durée, offrant une protection habile, idéale pour les applications de transformation alimentaire.
  • Flexibilité et durabilité accrues : AlphaTec™ Les gants de sécurité 88-394 sont fabriqués en latex naturel, ce qui offre élasticité et résistance à la traction, les rendant résistants aux accroches, aux perforations et à l’abrasion
  • Dextérité améliorée : Avec une épaisseur de 0,52 mm/21 mil, ces gants protecteurs sont particulièrement flexibles et agiles, pour un usage simple et facile au quotidien
  • Risques d’allergie réduits : AlphaTec™ Les gants de travail 88-394 subissent un traitement de chloration nettoyante, ce qui réduit les risques d’allergie chez les porteurs
  • Adhérence accrue : Conçus avec un motif de surface en écailles de poisson, ils offrent une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Conformité à la manipulation des aliments : Satisfaisant aux exigences pertinentes de la FDA et de l’UE en matière de sécurité alimentaire (y compris 21 CFR 177.2600), AlphaTec™ les gants de travail 88-394 constituent des gants de manipulation alimentaire idéaux pour diverses applications de transformation alimentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel
Couleur Jaune
Jetable Usage limité
Finition externe Modèle d’adhérence
Finger Thickness (English) 21 mil
Finger Thickness (Metric) 0.52 mm
Latex Free Non
Matériau Latex, caoutchouc naturel
Palm Thickness (English) 21 mil
Palm Thickness (Metric) 0.52 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants industriels
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 21 mil
Épaisseur (métrique) 0.52 mm
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 305 mm