Description
- Flexibilité et durabilité accrues : AlphaTec™ Les gants de sécurité 88-394 sont fabriqués en latex naturel, ce qui offre élasticité et résistance à la traction, les rendant résistants aux accroches, aux perforations et à l’abrasion
- Dextérité améliorée : Avec une épaisseur de 0,52 mm/21 mil, ces gants protecteurs sont particulièrement flexibles et agiles, pour un usage simple et facile au quotidien
- Risques d’allergie réduits : AlphaTec™ Les gants de travail 88-394 subissent un traitement de chloration nettoyante, ce qui réduit les risques d’allergie chez les porteurs
- Adhérence accrue : Conçus avec un motif de surface en écailles de poisson, ils offrent une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conformité à la manipulation des aliments : Satisfaisant aux exigences pertinentes de la FDA et de l’UE en matière de sécurité alimentaire (y compris 21 CFR 177.2600), AlphaTec™ les gants de travail 88-394 constituent des gants de manipulation alimentaire idéaux pour diverses applications de transformation alimentaire
Spécification
Spécification
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Usage limité |
| Finition externe | Modèle d’adhérence |
| Finger Thickness (English) | 21 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.52 mm |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex, caoutchouc naturel |
| Palm Thickness (English) | 21 mil |
| Afficher plus |