Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants ESD 58-001
Code produit 17884901 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17884901 9 12 paires
17864901 7 12 paires
17874901 8 12 paires
17894901 10 12 paires
17804911 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17884901 Fournisseur Ansell Code fournisseur 58001090
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
AlphaTec™ 58-001 ESD - La solution idéale pour atténuer l'accumulation d'électricité statique lors de la manipulation de produits chimiques et de liquides dans des environnements présentant des risques statiques ou des risques d'explosion élevés.
  • AlphaTec™ 58-001 ESD - Formulation unique en nitrile et carbone dissipant de manière constante l'électricité statique à la surface et à travers le gant, assurant ainsi la réussite constante des normes EN 1149 et EN 16350.
  • Haute performance
  • Le composé nitrile offre une protection bien supérieure contre les accrocs, les perforations et l'abrasion par rapport aux gants en caoutchouc ou en néoprène.
  • Finition de la paume en losange inversé pour une meilleure adhérence par temps sec ou humide
  • Gouttière de poignet pliable pour éviter les gouttes sur l'avant-bras
  • Couche floquée antistatique pour faciliter l'enfilage et le retrait et gérer l'humidité
  • Pour l'assemblage et le contrôle des composants, la vidange d'huile et de fluides, le changement de filtre, le plaquage, le revêtement, l'étanchéité, la peinture, la manutention des marchandises entrantes, le transfert de liquides et de solides entre les cuves et les équipements de traitement, l'ouverture des fours, la vidange des pompes, des vannes ou des conduites et des craqueurs BTX procédé, nettoyage des fours, des pompes de distillation, des vannes ou des conduites et des craqueurs BTX processus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149, EN 16350:2014, EN 16350:2014, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016
Accelerator Free Non
Applications Industriel
Coating Material Nitrile
Couleur Vert
Cut Resistance Rating ANSI A1
Jetable Réutilisable
Finition externe Non texturés
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Modèle Antistatique, AlphaTec™ 58-001 ESD
Épaisseur (impériale) 15 mil
Épaisseur (métrique) 0.38 mm
Norme EN388 4101X
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES AJKLOPT
À utiliser avec (application) Atténuer l'accumulation d'électricité statique
Sexe Unisexe
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Losange
Doublure Non revêtus
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Niveau 1
Séries 58-001
Longueur (impériale) 13 in
Longueur (métrique) 330 mm