Learn More
Ansell™ Tablier AlphaTec™MICROCHEM™4000 modèle 212
Code produit 32177083 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Ceintures
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
32177083 Ceintures 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32177083 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur GR40W0021200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    251.84€ / 20 pièces
    Économisez 77.16€
    23% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MICROCHEM™ 4000 est conçu pour fournir une barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et non organiques et les agents biologiques
  • Attache à la taille
  • Attache de 100 cm de long
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier
Dimensions Universel
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Type de bouchon Ceintures
Stérilité Non stérile
Nbre de poches Néant
Résistance Abrasions, acides, antistatiques, agents pathogènes à diffusion hématogène, produits chimiques
Certifications/Conformité EN 14605 : 2005+A1:2009, type PB (3) ; EN 14605 : 2005+A1:2009, type PB (4) ; EN14126 : 2003, types PB (3)-B, PB (4)-B ; EN 1149-1 : 1995
Longueur (métrique) 100 cm
Modèle Alphatec 4000, Modèle 212
Type de couture Soudées et scellées