Learn More
Alphazurine A, MP Biomedicals™
Code produit 11494761 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11494761 100 g
11484761 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494761 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215473080
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Soluble dans l'eau (1 mg/mL) ; Conserver à température ambiante (15° jusqu'à 30 °C)
Identifiants chimiques
CAS 3486-30-4
Formule moléculaire C37H35N2NaO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 690.805
Numéro MDL MFCD00044440
Clé InChI FTUYQIPAPWPHNC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acid blue 7, alphazurine a, patent blue a, fenazo bluexg, erio glaucine x, hidacid blue a, carmine blue af, hidacid blue af, kiton blue a, patent blue af
CID PubChem 62498
Nom IUPAC sodium;4-[[4-[benzyl(éthyl)amino]phényl]-[4-[benzyl(éthyl)azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]méthyl]benzène-1,3-disulfonate
SMILES CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC=CC=C4)C=C3)C5=C(C=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Alphazurine A
Couleur Violet
Quantité 100 g
Poids de la formule 690.8
Forme physique Poudre